Kluczowe dokumenty
V900458
L-Asparagine
98%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
product name
L-Asparagine, Vetec™, reagent grade, 98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
powder
kolor
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1