Kluczowe dokumenty
V900431
L-Leucine
≥98%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Nazwa produktu
L-Leucine, Vetec™, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)