Kluczowe dokumenty
V900414
Sulfamethazine
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)