Merck
V900337
Sigma-Aldrich
Iodonitrotetrazolium chloride
Vetec, reagent grade, 95%
Synonim(y):
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13ClIN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.70
Beilstein:
4093224
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
95%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergio Ravasio et al.
Biochemistry, 41(25), 8120-8133 (2002-06-19)
The properties of the recombinant ferredoxin-dependent glutamate synthase of Synechocystis PCC6803 were determined by means of kinetic and spectroscopic approaches in comparison to those exhibited by the bacterial NADPH-dependent enzyme form. The ferredoxin-dependent enzyme was found to be similar to
Yang Hongwei et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 59(2), 249-255 (2004-08-26)
Anaerobic biodegradability of organic compounds can be assessed from the changes in organic compounds, the end products, and the activity of microorganisms. In this study, all three of these variables were considered to integrate assessment of the anaerobic biodegradability of
Xiao-mei Xie et al.
Journal of environmental sciences (China), 16(2), 252-255 (2004-05-13)
The impact of triazophos, bensulfuron-methyl, chlobenthiazone on soil biochemical characteristics in a paddy soil under controlled moisture (flooded soil) and temperature (25 degrees C) condition was studied. The electron transport system (ETS)/dehydrogenase activity displayed a negative correlation with triazophos, bensulfuron-methyl
Ruiwu Wang et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 33(7), 733-739 (2003-06-27)
Voltage-gated sodium channels are essential for the generation and propagation of action potentials in most excitable cells. They are the target sites of several classes of insecticides and acaricides. Isolation of full-length sodium channel cDNA is a critical and often
Yang Hongwei et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 53(3), 416-421 (2002-12-18)
This study assessed anaerobic biodegradability of organic compounds from microorganism activity. Dehydrogenase activity can be a good parameter characterizing the microorganism activity. A modified method of 2-(p-iodophenyl-3-(p-nitrophenyl)-5-pheny tetrazolium chloride-dehydrogenase activity determination was proposed in anaerobic biodegradability assessment. Cubic spline curves