Merck
V900320
Sigma-Aldrich
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
Beilstein:
3729134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
≥98%
masa cząsteczkowa
378.47 g/mol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mounesha N Garaga et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(33), 21664-21682 (2015-08-01)
Boron heteroatom distributions are shown to be significantly different in two closely related layered borosilicates synthesized with subtly different alkylammonium surfactant species. The complicated order and disorder near framework boron sites in both borosilicates were characterized at the molecular level
Bing Wu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5760-5770 (2015-04-09)
The ability of engineered nanomaterials (NMs) to act as inhibitors of ATP-binding cassette (ABC) efflux transporters in embryos of white sea urchin (Lytechinus pictus) was studied. Nanocopper oxide (nano-CuO), nanozinc oxide (nano-ZnO), and their corresponding metal ions (CuSO4 and ZnSO4)