Merck
V900300
PIPES dipotassium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Synonim(y):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16K2N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.55
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)