Merck
V900294
HEPES hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.30
UNSPSC Code:
12161700
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
form
powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)