Kluczowe dokumenty
V900281
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
mp
72-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)