Nazwa produktu
Maleic acid, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: 333 mg/mL, clear, colorless
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?