Kluczowe dokumenty
V900229
Benzophenone
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)