Merck
V900210
Sigma-Aldrich
Boric anhydride
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Boron trioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
>1 (vs air)
linia produktu
Vetec
Próba
98%
Formularz
fine crystals (may contain lumps)
mp
450 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: ~36 g/L at 25 °C
ethanol: soluble at 20 °C
gęstość
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Klucz InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinling Wang et al.
Analytical biochemistry, 385(1), 184-186 (2008-11-27)
Glassy carbon electrode modified with boron oxide nanoparticles supported on multiwall carbon nanotubes was obtained via a facile approach. The as-prepared modified electrode exhibits excellent electrocatalytic activity toward the redox of glucose in pH 7.0 phosphate buffer solution. The electrochemical
V Simon et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 18(3), 507-512 (2007-03-06)
Quaternary Ag(2)O-CaO-Bi(2)O(3)-B(2)O(3) glasses and glassceramics are investigated with regard to release behaviour and local structure. The dissolution behaviour in water and physiological serum shows that the cations are released rapidly or gradually and points out a multi-step process, generally characterised
Pratik Koirala et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(6), 1310-1318 (2012-11-03)
Using density functional theory based calculations, we have systematically studied the equilibrium geometries, relative stabilities, and electronic and magnetic properties of Fe and Mn atoms interacting with a varying number of BO(2) moieties. These clusters are found to exhibit hyperhalogen
Roger F Brown et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 88(2), 392-400 (2008-02-29)
Glasses containing varying amounts of B(2)O(3) were prepared by partially or fully replacing the SiO(2) in silicate 45S5 bioactive glass with B(2)O(3). The effects of the B(2)O(3) content of the glass on its conversion to hydroxyapatite (HA) and on the
Pengyu Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(22), 3988-3990 (2010-04-30)
Al-rich single-crystal mullite [Al(2)(Al(2.8)Si(1.2))O(9.6)] nanowires were prepared by B(2)O(3)-doped molten salts synthesis. The nanowires have diameters in the range 30-50 nm and typical lengths of 1 microm. The mullite nanowires were well dispersed and facile to obtain.