Merck
V900140
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
Vetec, reagent grade
Synonim(y):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
MgCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Formularz
powder
stężenie
40.0-44.0% (EDTA titration)
ciąg SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)