Nazwa produktu
Citric acid monohydrate, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?