V900128
Hydrazine dihydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
crystals or chunks
powder or solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Klucz InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3