Kluczowe dokumenty
V900072
Salicylic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Formularz
powder, crystals or granules
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
gęstość
1.44 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)