Merck
V900071
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
Vetec, reagent grade
About This Item
Wzór liniowy:
CaI2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.89 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Formularz
crystals or chunks
stężenie
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
mp
783 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)