Merck
V900070
Sigma-Aldrich
Calcium bromide hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
CaBr2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.89 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
Formularz
powder or chunks
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)