V900053
Ammonium phosphate monobasic
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
<0 hPa ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1