Kluczowe dokumenty
V900044
Calcium chloride hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
97%
mp
30 °C
gęstość
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)