V900022
Rubidium chloride
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
fine crystals (may contain lumps)
mp
715 °C (lit.)
gęstość
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2