Kluczowe dokumenty
V900006
Biphenyl
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
1,1-bifenyl, Difenyl
About This Item
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
9.46 mmHg ( 115 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)