Merck
V800436
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
LR, ≥99%
Synonim(y):
TCE, Trichloroethene
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.39
Beilstein:
1736782
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
86.7 °C (lit.)
klasa czystości
LR
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
61 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
770 °F
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
gęstość
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Klucz InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup - does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup - does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda L Eiden et al.
Journal of medical entomology, 52(3), 429-436 (2015-09-04)
Permethrin is a commonly used acaricide for tick control on domestic animals and in residential environments, while fipronil use is restricted to on-animal treatment. Following widespread reports of permethrin and fipronil application failures to control indoor infestations of Rhipicephalus sanguineus
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 117(5), 696-702 (2009-05-30)
Our objective was to examine experimental and epidemiologic studies pertaining to immune-related, and specifically autoimmune-related, effects of trichloroethylene (TCE). We performed a literature search of PubMed and reviewed bibliographies in identified articles. We then systematically reviewed immune-related data, focusing on
Michihiro Kamijima et al.
International archives of occupational and environmental health, 80(5), 357-370 (2006-11-16)
Workers exposed to trichloroethylene (TCE) rarely show severe generalized skin disorders and accompanying hepatitis which resemble drug hypersensitivities. The disorders are completely different from solvent-induced irritating contact dermatitis, and their serious consequences have become one of the critical occupational health
Cheryl Siegel Scott et al.
Environmental health perspectives, 114(9), 1471-1478 (2006-09-13)
A large body of epidemiologic evidence exists for exploring causal associations between cancer and trichloroethylene (TCE) exposure. The U.S. Environmental Protection Agency 2001 draft TCE health risk assessment concluded that epidemiologic studies, on the whole, support associations between TCE exposure
P Cocco et al.
Occupational and environmental medicine, 70(11), 795-802 (2013-07-25)
We evaluated the association between occupational exposure to trichloroethylene (TCE) and risk of non-Hodgkin lymphoma (NHL) in a pooled analysis of four international case-control studies. Overall, the pooled study population included 3788 NHL cases and 4279 controls. Risk of NHL