Merck
V800264
Molybdic acid
LR, ≥85%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-970-5
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
powder
Grade:
LR
Pozwól nam pomóc
InChI key
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
SMILES string
O[Mo](O)(=O)=O
grade
LR
vapor density
6.2 (vs air)
product line
Vetec
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: insoluble
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)