Kluczowe dokumenty
V800240
Magnesium chloride hexahydrate
AR, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
crystalline powder
pH
4.5-7 (5% in water)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.05%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)