Informacje o tej pozycji
grade
AR
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?