Key Documents
V800080
Benzyl alcohol
LR, ≥99%
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758