V800076
Benzoic acid
LR, ≥99%
Synonim(y):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
klasa czystości
LR
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystalline
temp. samozapłonu
1061 °F
tw
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 2.9 g/L at 25 °C
gęstość
1.32 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup