Merck
V800013
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol
LR, ≥99%
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1098271
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
135 °C (lit.)
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
460 °F
granice wybuchowości
14 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I A Adedara et al.
Andrologia, 45(2), 111-119 (2012-06-20)
Endocrine disrupting chemicals cause reproductive dysfunction by interacting with intricate regulation and cellular processes involve in spermatogenesis. This study investigated the probable mechanism of action of ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) as an antiandrogenic compound as well as the effects
Douglas J Fort et al.
Drug and chemical toxicology, 25(3), 293-308 (2002-08-14)
Currently, no standardized and well-validated alternative models exist for screening for progesterone-responsive endocrine disrupting chemicals (EDCs). Because of this, a rapid assay for evaluating progestin/antiprogestin activity using Xenopus oocyte germinal vesicle breakdown (GVBD) as a model was evaluated. Five compounds
Matthew J Traynor et al.
Toxicology and applied pharmacology, 218(2), 128-134 (2006-12-19)
Glycol ethers are solvents widely used alone and as mixtures in industrial and household products. Some glycol ethers have been shown to have a range of toxic effects in humans following absorption and metabolism to their aldehyde and acid metabolites.
David J Lockley et al.
Toxicology and applied pharmacology, 180(2), 74-82 (2002-04-24)
Percutaneous absorption and cutaneous metabolism of 2-ethoxyethanol were assessed in vivo and with an in vitro flow-through diffusion system. Topical application of undiluted (14)C-ethoxyethanol to occluded rat skin in vivo resulted in 25% of the dose being absorbed after 24
Chang Yong Yoon et al.
The Journal of veterinary medical science, 65(2), 207-212 (2003-03-26)
The effects of ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) on testicular cell populations in rats were investigated by a flow cytometric method. Rats were administered by gavage with EGEE at the various doses of 0 (saline alone), 100, 200, 400, and