Merck
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol
USP, 99.5%
Synonim(y):
Propylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Beilstein:
1340498
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
agency
USP
Poziom jakości
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
temp. samozapłonu
779 °F
granice wybuchowości
12.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup