Kluczowe dokumenty
V001204
Saccharin
puriss., 98%
Synonim(y):
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
98%
mp
226-229 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2