Merck
V000538
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
basic, 52-56%
Synonim(y):
Cupric carbonate basic
About This Item
Wzór liniowy:
CuCO3 · Cu(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.12
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
52-56%
ciąg SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)