Merck
1A01530
USP
Aminofenylomorfolinon
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
(4-(4-aminophenyl)morpholin-3-one)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N2(CCOCC2=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2
InChI key
MHCRLDZZHOVFEE-UHFFFAOYSA-N
General description
Aminofenylomorfolinon jest farmaceutycznym zanieczyszczeniem analitycznym USP (PAI).
USP PAI to linia zanieczyszczeń odpowiednich do celów badawczych i analitycznych, które pomagają zapewnić jakość i bezpieczeństwo leków.
Associated Drug Substance: Rivaroxaban
Obszar terapeutyczny: Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego PAI, odwiedź tutaj.
Application
Aminofenylomorfolinon (USP PAI) jest przeznaczony do stosowania w testach analitycznych w celu wykrywania, identyfikacji i pomiaru zanieczyszczeń farmaceutycznych.
Features and Benefits
USP PAI przyspiesza wczesne analityczne prace badawczo-rozwojowe i rozwój procesów. PAI może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach:
1. Przeprowadzanie testów analitycznych podczas wczesnych badań wykonalności formulacji.
2. Określanie zanieczyszczeń degradacyjnych powstających podczas badań wytrzymałościowych.
3. Opracowywanie, walidacja i transfer metod analitycznych.
4. Przeprowadzanie badań typu spiking podczas badań i rozwoju procesu w celu wykazania zubożenia po rekrystalizacji.
5. Rejestrowanie czasów retencji i/lub widm
6. Określanie względnych współczynników odpowiedzi.
7. Identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń, które powstały w warunkach stabilności ICH.
8. Identyfikacja zanieczyszczeń, które są obecne w leku referencyjnym
9. Badanie i profilowanie zanieczyszczeń niewymienionych w monografiach substancji leczniczych i produktów leczniczych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Zamów spośród szerokiej gamy wysoce scharakteryzowanych podstawowych referencyjnych materiałów wzorcowych do stosowania z monografiami USP-NF do testowania substancji leczniczych i postaci dawkowania, farmaceutycznych substancji pomocniczych, składników żywności i suplementów diety.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1A01530-25MG04065269107385