Merck
1A00560
USP
Klopidogrel 2-Oxo (mieszanina diastereomerów)
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
(methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(2-oxo-2,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetate)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.82
NACRES:
NA.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
clopidogrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C2CCN(CC2=CC1=O)C(c3c(cccc3)Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C16H16ClNO3S/c1-21-16(20)15(11-4-2-3-5-12(11)17)18-7-6-13-10(9-18)8-14(19)22-13/h2-5,8,13,15H,6-7,9H2,1H3
InChI key
JBSAZVIMJUOBNB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Oxo Clopidogrel (mieszanina diastereomerów) jest zanieczyszczeniem analitycznym USP (PAI).
USP PAI to linia zanieczyszczeń odpowiednich do celów badawczych i analitycznych, które pomagają zapewnić jakość i bezpieczeństwo leków.
Substancja związana z lekiem: Clopidogrel Bisulfate
Obszar terapeutyczny: Układ sercowo-naczyniowy.
Więcej informacji na temat tego PAI można znaleźć na stronie tutaj.
Application
2-Oxo Clopidogrel (Mixture Of Diastereomers) (USP PAI) jest przeznaczony do stosowania w testach analitycznych w celu wykrywania, identyfikacji i pomiaru zanieczyszczeń farmaceutycznych.
Features and Benefits
USP PAI przyspiesza wczesne analityczne prace badawczo-rozwojowe i rozwój procesów. PAI może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach:
1. Przeprowadzanie testów analitycznych podczas wczesnych badań wykonalności formulacji.
2. Określanie zanieczyszczeń degradacyjnych powstających podczas badań wytrzymałościowych.
3. Opracowywanie, walidacja i transfer metod analitycznych.
4. Przeprowadzanie badań typu spiking podczas badań i rozwoju procesu w celu wykazania zubożenia po rekrystalizacji.
5. Rejestrowanie czasów retencji i/lub widm
6. Określanie względnych współczynników odpowiedzi.
7. Identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń, które powstały w warunkach stabilności ICH.
8. Identyfikacja zanieczyszczeń, które są obecne w leku referencyjnym
9. Badanie i profilowanie zanieczyszczeń niewymienionych w monografiach substancji leczniczych i produktów leczniczych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)