Kluczowe dokumenty
1A00300
USP
Dexamethasone Formate
new
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
((8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-(formyloxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.44
Numer MDL:
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
USP
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Inne uwagi
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Endocrine system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)