Merck
1724678
USP
Zileuton Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thien-2-yl ketone, Bis(benzo[b]thien-2-yl)methanone
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
zileuton
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c2c(cc1C(=O)c3[s]c4c(c3)cccc4)cccc2
InChI
1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
InChI key
XGEOFOPAAWHTSM-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Zileuton Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Zileuton
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1724678-50MG04061833835098