Merck
1696164
USP
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1913256
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
bp
277 °C (lit.)
mp
125-130 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
InChI key
PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
2,4,6-Tri-tert-butylphenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
signalword
Danger
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
732-26-3
CAS No.
732-26-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1696164-25MG04065267032054