Merck
1692527
USP
Trimetoprim Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)-2,4-pyrimidinediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.30
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
trimethoprim
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(c(cn1)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
GAAPPIKAFNZRLA-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Trimethoprim Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimetoprim Związek pokrewny B
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)