Kluczowe dokumenty
1639003
USP
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)acetamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N1-Acetylsulfisoxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfisoxazole acetyl
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N(c2[o]nc(c2C)C)C(=O)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)15-20-13(8)16(10(3)17)21(18,19)12-6-4-11(14)5-7-12/h4-7H,14H2,1-3H3
Klucz InChI
JFNWFXVFBDDWCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny N-[(4-aminofenylo)sulfonylo]-N-(3,4-dimetylo-5-izoksazolilo)acetamidu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)