Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
riluzole
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI key
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Riluzole
- Riluzole Tabletki
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1604348-25MG | 04061838745538 |