Merck
1601725
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - Nitrometan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Nitrometan w dimetylosulfotlenku
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - Wzorzec referencyjny nitrometanu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1601725-3X1.2ML04061837843310