Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
octinoxate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay of Octinoxate by using gas chromatography in conjunction with flame ionization detector.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family octinoxate | API family octisalate | API family octinoxate | API family octocrylene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktynoksat
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
379.4 °F
flash_point_c
193 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?