Przejdź do
1466572
USP
4-Nitrobenzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
973593
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tetracaine
manufacturer/tradename
USP
mp
237-240 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
4-Nitrobenzoic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Aminobenzoate Potassium Capsules
  • Aminobenzoate Sodium
  • Aminobenzoate Potassium
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR233972910461091
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
98%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
purum
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
mp
237-240 °C (lit.)
mp
237-240 °C (lit.)
mp
239-242 °C, 237-240 °C (lit.)
mp
237-240 °C (lit.)
agency
USP
agency
traceable to USP 1466572
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzoic acid
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)