Merck
1449733
USP
Związek C związany z nadololem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2SR,3RS)-5-(3-{[(6RS,7SR)-6,7-Dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]oxy}-2- hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O7
Masa cząsteczkowa:
416.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nadolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Nadolol Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Nadolol
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1449733-25MG04061842633357