Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
163023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
API family
metyrapone
manufacturer/tradename
USP
mp
52-55 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Metyrapone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metyrapone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Adam C Kulp et al.
Behavioural brain research, 382, 112480-112480 (2020-01-19)
Following a stressful event, the hypothalamus-pituitary-adrenal axis mediates the release of the stress hormone cortisol (corticosterone in rodents; CORT). Elevated CORT binds to glucocorticoid receptors to mediate physiological responses including facilitating memory formation. Previous work from our laboratory demonstrated that
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1443001-200MG | 04061833852262 |