Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methylnaltrexone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
InChI key
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1430735-100MG | 04061833020258 |