Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1800,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mesoridazine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CN2CCCCC2CCN3c4ccccc4Sc5ccc(cc35)S(C)=O
InChI
1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
CRJHBCPQHRVYBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family mesoridazine | API family thioridazine | API family metronidazole | API family thioridazine |
| Gene Information human ... DRD2(1813), HTR2A(3356) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2C(3358) |
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1393005-25MG | 04065265963237 |
| 1393005-250MG | 04061838732798 |