Merck
1376017
USP
Związek pokrewny mekamylaminy A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N,1,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.75
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
InChI key
JNYXLBJREIYFBF-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)