Kluczowe dokumenty
1281001
USP
Fluphenazine enanthate dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl heptanoate dihydrochloride
Wybierz wielkość
125 MG
769,00 zł
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 MG
769,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38F3N3O2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluphenazine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fluphenazine enanthate dihydrochloride Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Fluphenazine Enanthate.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)