Merck
1238239
USP
Eprosartan Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Thiophenepropionic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eprosartan
manufacturer/tradename
USP
mp
46-49 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChI key
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Eprosartan Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)