Merck
1234704
USP
Sproszkowany ekstrakt z Eleuthero
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Eleutherococcus senticosus extract
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eleutheroside
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Sproszkowany ekstrakt z Eleuthero, wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
  • Korzeń eleuthero i kłącze w proszku
  • Suchy ekstrakt z korzenia i kłącza eleuthero
  • Eleuthero Korzeń i Kłącze Suchy Ekstrakt Tabletki
  • Eleuthero Korzeń i Kłącze Suchy Ekstrakt Kapsułki
  • Korzeń i kłącze eleuthero
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)